5-羟基对萘醌 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 胡桃酮
121640010 121640050
ACRO121640010EA 0 CNY
ACRO121640010 ACRO121640050
5-羟基对萘醌 97%
5-羟基对萘醌
分子式: C₁₀H₆O₃
溶点: 161…163 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001684
CAS号: 481-39-0
EINECS: 207-567-5
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %