1-萘乙腈 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
N0366-25G
N0366-500G
TCIAN0366-25GEA
0
CNY
TCIAN0366-25G
TCIAN0366-500G
1-萘乙腈 ≥98.0% (通过GC)
1-萘乙腈
分子式:
C₁₂H₉N |
MDL编号:
MFCD00004041 CAS号: 132-75-2 EINECS: 205-078-1 UN号: 3439 ADR: 6.1,III |
|
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |