三甲基膦酰基乙酸酯 ≥96.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Methyl 2-(dimethoxyphosphoryl)acetate, Dimethyl methoxycarbonylmethanephosphonate
P1265-25G P1265-250G
TCIAP1265-25GEA 0 CNY
TCIAP1265-25G TCIAP1265-250G
三甲基膦酰基乙酸酯 ≥96.0% (by GC)
三甲基膦酰基乙酸酯
分子式: C₅H₁₁O₅P
分子量: 182.11 g/mol
沸点: 108°C
闪点: 70°C
MDL编号: MFCD00008452
CAS号: 5927-18-4
EINECS: 227-663-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8d53f6bb2a6db730ebcb6beaa430dafc205078d&vid=e8d53f6bb2a6db730ebcb6beaa430dafc205078d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %