三甲基膦酰基乙酸酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl 2-(dimethoxyphosphoryl)acetate, Dimethyl methoxycarbonylmethanephosphonate
140230250 140231000
ACRO140230250EA 0 CNY
ACRO140230250 ACRO140231000
三甲基膦酰基乙酸酯 98%
三甲基膦酰基乙酸酯
分子式: C₅H₁₁O₅P
分子量: 182.11 g/mol
沸点: 265…268 °C
密度: 1.26 g/cm³
闪点: >112 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008452
CAS号: 5927-18-4
EINECS: 227-663-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %