膦酰基乙酸甲酯二乙酯 ≥96.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
P,P-膦酰基乙酸甲酯二乙酯
D2873-25G
D2873-5G
TCIAD2873-25GEA
0
CNY
TCIAD2873-25G
TCIAD2873-5G
膦酰基乙酸甲酯二乙酯 ≥96.0% (by GC)
膦酰基乙酸甲酯二乙酯
分子式:
C₇H₁₅O₅P 分子量: 210.17 g/mol |
MDL编号:
MFCD00009081 CAS号: 1067-74-9 EINECS: 213-938-2 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |