2-膦酰丙酸三乙酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Diethyl [1-(ethoxycarbonyl)ethyl]phosphonate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)propanoate
174360100 174360500
ACRO174360100EA 0 CNY
ACRO174360100 ACRO174360500
2-膦酰丙酸三乙酯 98%
2-膦酰丙酸三乙酯
分子式: C₉H₁₉O₅P
分子量: 238.22 g/mol
沸点: 143…144 °C (12 mmHg)
密度: 1.11 g/cm³
闪点: 88 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009159
CAS号: 3699-66-9
EINECS: 223-033-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %