二乙基膦酰基乙酸叔丁酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl(2-tert-butoxycarbonylmethyl)phosphonate
B2814-1G B2814-5G
TCIAB2814-1GEA 0 CNY
TCIAB2814-1G TCIAB2814-5G
二乙基膦酰基乙酸叔丁酯 ≥97.0% (by GC)
二乙基膦酰基乙酸叔丁酯
分子式: C₁₀H₂₁O₅P
分子量: 252.25 g/mol
沸点: 152°C
MDL编号: MFCD00075414
CAS号: 27784-76-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea5fb6ec8766dcde1519032f136581a40108093&vid=bea5fb6ec8766dcde1519032f136581a40108093&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %