3,4,5-三甲氧基苯乙腈 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
T1927-25G T1927-5G
TCIAT1927-25GEA 0 CNY
TCIAT1927-25G TCIAT1927-5G
3,4,5-三甲氧基苯乙腈 ≥97.0% (通过GC)
3,4,5-三甲氧基苯乙腈
分子式: C₁₁H₁₃NO₃
MDL编号: MFCD00001912
CAS号: 13338-63-1
EINECS: 236-388-5
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2e43f6c2711d1bdb1d478502d979eb8d72a88fb&vid=b2e43f6c2711d1bdb1d478502d979eb8d72a88fb&prid=web&clid=SAPDAM