乙酸间甲苯酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 醋酸间甲苯酯, 乙酸间甲酚酯, 间甲苯乙酸酯
A0659-25G A0659-500G
TCIAA0659-25GEA 0 CNY
TCIAA0659-25G TCIAA0659-500G
乙酸间甲苯酯 ≥99.0% (by GC)
乙酸间甲苯酯
分子式: C₉H₁₀O₂
分子量: 150.18 g/mol
沸点: 212°C
溶点: 12°C
闪点: 95°C
MDL编号: MFCD00041910
CAS号: 122-46-3
EINECS: 204-546-2
Merck Index: 14,02583
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf8ce6901522fd7adb57513de66e78064351b4e6&vid=cf8ce6901522fd7adb57513de66e78064351b4e6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %