N-乙基环己胺 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N-环己基乙胺
E0506-25ML E0506-500ML
TCIAE0506-25MLEA 0 CNY
TCIAE0506-25ML TCIAE0506-500ML
N-乙基环己胺 ≥99.0% (by GC)
N-乙基环己胺
分子式: C₈H₁₇N
分子量: 127.23 g/mol
沸点: 164°C
闪点: 30°C
MDL编号: MFCD00003834
CAS号: 5459-93-8
EINECS: 226-733-8
UN号: 2734
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53942c82aeb99a1ee3a1827464602684873dae03&vid=53942c82aeb99a1ee3a1827464602684873dae03&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %