4,4′-二溴八氟联苯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D1696-1G D1696-5G
TCIAD1696-1GEA 0 CNY
TCIAD1696-1G TCIAD1696-5G
4,4′-二溴八氟联苯 ≥95.0% (通过GC)
4,4′-二溴八氟联苯
分子式: C₁₂Br₂F₈
MDL编号: MFCD00000310
CAS号: 10386-84-2
EINECS: 233-847-1
UN号: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c210eaa46cf493960e29848bfca87724927fec2e&vid=c210eaa46cf493960e29848bfca87724927fec2e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 113.0 to 116.0 deg-C