2-氰基苯乙腈 80%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α-氰基-邻苯乙腈, 高酞腈
152570250 152571000
ACRO152570250EA 0 CNY
ACRO152570250 ACRO152571000
2-氰基苯乙腈 80%
2-氰基苯乙腈
分子式: C₉H₆N₂
分子量: 142.16 g/mol
溶点: 76 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001895
CAS号: 3759-28-2
EINECS: 223-167-3
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Beige to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥75 %
HPLC ≥96.0 %