4-苯基-1,2,4-三唑啉-3,5-二酮
供应商: TCI
Synonyms: 4-苯基-3H-1,2,4-三唑-3,5(4H)-二酮, PTAD
P1184-1G P1184-5G
TCIAP1184-1GEA 0 CNY
TCIAP1184-1G TCIAP1184-5G
4-苯基-1,2,4-三唑啉-3,5-二酮
4-苯基-1,2,4-三唑啉-3,5-二酮
分子式: C₈H₅N₃O₂
分子量: 175.1400 g/mol
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00003148
CAS号: 4233-33-4
EINECS: 224-191-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b49364b3b5a5ea966ed66f14899dcfca85aad81&vid=6b49364b3b5a5ea966ed66f14899dcfca85aad81&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 23.50 to 24.30 %