α,α-二苯基-N-甲基-L-脯氨醇 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: (S)-α,α-二苯基-N-甲基-2-吡咯烷甲醇
H0768-1G H0768-100MG H0768-5G
TCIAH0768-1GEA 0 CNY
TCIAH0768-1G TCIAH0768-100MG TCIAH0768-5G
α,α-二苯基-N-甲基-L-脯氨醇 ≥98.0% (by GC)
α,α-二苯基-N-甲基-L-脯氨醇
分子式: C₁₈H₂₁NO
分子量: 267.365 g/mol
MDL编号: MFCD00145245
CAS号: 110529-22-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=896da237e6a0bc078273f140734daccaedea32e4&vid=896da237e6a0bc078273f140734daccaedea32e4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +52.0 to +57.0 deg (C=1, CHCl3)