羟胺-O-磺酸 ≥90.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Amino hydrogen sulphate
H0530-25G
H0530-500G
TCIAH0530-25GEA
0
CNY
TCIAH0530-25G
TCIAH0530-500G
羟胺-O-磺酸 ≥90.0% (by titrimetric analysis)
羟胺-O-磺酸
分子式:
H₃NO₄S 分子量: 113.09 g/mol |
MDL编号:
MFCD00011604 CAS号: 2950-43-8 EINECS: 220-971-6 UN号: 3261 ADR: 8 III |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 90.0 % |