三(三甲代甲硅烷基)亚磷酸盐 ≥95.0% (by NMR)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Tris(trimethylsilyl)phosphite
P1217-25ML P1217-5ML
TCIAP1217-25MLEA 0 CNY
TCIAP1217-25ML TCIAP1217-5ML
三(三甲代甲硅烷基)亚磷酸盐 ≥95.0% (by NMR)
三(三甲代甲硅烷基)亚磷酸盐
分子式: C₉H₂₇O₃PSi₃
分子量: 298.54 g/mol
沸点: 73°C
MDL编号: MFCD00015588
CAS号: 1795-31-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc4ade861ad4c8a5b05d511510c6488cbf508f7d&vid=cc4ade861ad4c8a5b05d511510c6488cbf508f7d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Purity (NMR) min. 95.0 w/w%