4,4′-(六氟异亚丙基)二酚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 六氟双酚 A, 2,2-双(4-羟基苯基)六氟丙烷, 双酚 AF
B0945-25G B0945-5G
TCIAB0945-25GEA 0 CNY
TCIAB0945-25G TCIAB0945-5G
4,4′-(六氟异亚丙基)二酚 ≥98.0% (by GC)
4,4′-(六氟异亚丙基)二酚
分子式: C₁₅H₁₀F₆O₂
分子量: 336.24 g/mol
MDL编号: MFCD00000439
CAS号: 1478-61-1
EINECS: 216-036-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d72a5b8ecfdf9913fb0284faeda3c3f0ac7929f&vid=8d72a5b8ecfdf9913fb0284faeda3c3f0ac7929f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C