(S)-(+)-1-(1-萘基)乙基异氰酸酯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
I0398-1G I0398-5G
TCIAI0398-1GEA 0 CNY
TCIAI0398-1G TCIAI0398-5G
(S)-(+)-1-(1-萘基)乙基异氰酸酯 ≥95.0% (通过GC)
(S)-(+)-1-(1-萘基)乙基异氰酸酯
分子式: C₁₃H₁₁NO
闪点: 93°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00064181
CAS号: 73671-79-1
UN号: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ef4435d2cc61463e80d8745453dbdf689d3aff2&vid=7ef4435d2cc61463e80d8745453dbdf689d3aff2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%