(R)-(-)-1-(1-萘基)乙基异氰酸酯 ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
I0336-1G I0336-5G
TCIAI0336-1GEA 0 CNY
TCIAI0336-1G TCIAI0336-5G
(R)-(-)-1-(1-萘基)乙基异氰酸酯 ≥90.0% (通过GC)
(R)-(-)-1-(1-萘基)乙基异氰酸酯
分子式: C₁₃H₁₁NO
闪点: 93°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00004015
CAS号: 42340-98-7
EINECS: 255-759-2
UN号: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34f58262e1616a9495c25e08fa860007cee30cd5&vid=34f58262e1616a9495c25e08fa860007cee30cd5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -50.0 deg (C=5, Toluene)