2-Amino-5-chlorobenzamide ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
A1970-1G A1970-5G
TCIAA1970-1GEA 0 CNY
TCIAA1970-1G TCIAA1970-5G
2-Amino-5-chlorobenzamide ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
2-Amino-5-chlorobenzamide
分子式: C₇H₇ClN₂O
MDL编号: MFCD00017126
CAS号: 5202-85-7
EINECS: 225-990-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ea3e2578b098bd56bf310c9428da78fd5365ae7&vid=2ea3e2578b098bd56bf310c9428da78fd5365ae7&prid=web&clid=SAPDAM