三[2-(2-甲氧基乙氧基)乙基]胺 ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
T1231-25G T1231-500G
TCIAT1231-25GEA 0 CNY
TCIAT1231-25G TCIAT1231-500G
三[2-(2-甲氧基乙氧基)乙基]胺 ≥90.0% (通过GC)
三[2-(2-甲氧基乙氧基)乙基]胺
分子式: C₁₅H₃₃NO₆
沸点: 171°C
闪点: 162°C
MDL编号: MFCD00010748
CAS号: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5
UN号: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a9d1656ca29318ef89d9edd3821e3924ad978e7&vid=5a9d1656ca29318ef89d9edd3821e3924ad978e7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %