N-乙酰-DL-甲硫氨酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 乙酰蛋氨酸
A0100-25G A0100-500G
TCIAA0100-25GEA 0 CNY
TCIAA0100-25G TCIAA0100-500G
N-乙酰-DL-甲硫氨酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-乙酰-DL-甲硫氨酸
分子式: C₇H₁₃NO₃S
分子量: 191.2 g/mol
MDL编号: MFCD00008681
CAS号: 1115-47-5
EINECS: 214-224-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7edb33a53efd928a09b409a4d0fbc32212d59fa2&vid=7edb33a53efd928a09b409a4d0fbc32212d59fa2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency