3,5-二氯-2-羟基吡啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D3312-25G D3312-5G
TCIAD3312-25GEA 0 CNY
TCIAD3312-25G TCIAD3312-5G
3,5-二氯-2-羟基吡啶 ≥98.0% (通过GC)
3,5-二氯-2-羟基吡啶
分子式: C₅H₃Cl₂NO
MDL编号: MFCD00015401
CAS号: 5437-33-2
EINECS: 226-609-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d768cebf803cc2f6aea07c695c1afdc0e28760a&vid=0d768cebf803cc2f6aea07c695c1afdc0e28760a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C