丙二酸叔丁基乙酯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
B3720-25G B3720-5G
TCIAB3720-25GEA 0 CNY
TCIAB3720-25G TCIAB3720-5G
丙二酸叔丁基乙酯 ≥95.0% (by GC)
丙二酸叔丁基乙酯
分子式: C₉H₁₆O₄
沸点: 84°C
闪点: 87°C
MDL编号: MFCD00009193
CAS号: 32864-38-3
EINECS: 251-269-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71295f8d2674f6275a7e81862b717b3766d424ae&vid=71295f8d2674f6275a7e81862b717b3766d424ae&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %