3-氨基吡嗪-2-羧酸 98,0 HPLC, T
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid
A0848-25G A0848-5G
TCIAA0848-25GEA 0 CNY
TCIAA0848-25G TCIAA0848-5G
3-氨基吡嗪-2-羧酸 98,0 HPLC, T
3-氨基吡嗪-2-羧酸
分子式: C₅H₅N₃O₂
分子量: 139.11 g/mol
MDL编号: MFCD00006141
CAS号: 5424-01-1
EINECS: 226-558-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d66ba5759e2401f3d20bbfd38df026d7732b8ac4&vid=d66ba5759e2401f3d20bbfd38df026d7732b8ac4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Amber powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %