苄基三甲基二氯碘酸铵 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: BTMA-ICl2, 苄基三甲基二氯碘化铵
B1604-25G B1604-5G
TCIAB1604-25GEA 0 CNY
TCIAB1604-25G TCIAB1604-5G
苄基三甲基二氯碘酸铵 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
苄基三甲基二氯碘酸铵
分子式: C₁₀H₁₆Cl₂IN
分子量: 348.06 g/mol
MDL编号: MFCD00075259
CAS号: 114971-52-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc7b9bbf3d6f19ab4363e2ad4ffe438d35b4f679&vid=dc7b9bbf3d6f19ab4363e2ad4ffe438d35b4f679&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C