1,1,3,3-四甲基丁基异腈 95,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 叔辛基异腈, Walborsky 试剂
T1054-1ML T1054-5ML
TCIAT1054-1MLEA 0 CNY
TCIAT1054-1ML TCIAT1054-5ML
1,1,3,3-四甲基丁基异腈 95,0 GC_ASSAY_METHOD
1,1,3,3-四甲基丁基异腈
分子式: C₉H₁₇N
分子量: 139.2380 g/mol
沸点: 50°C
闪点: 52°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000003
CAS号: 14542-93-9
EINECS: 238-577-8
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=088c6fd684735151c841783d658b73922d444f98&vid=088c6fd684735151c841783d658b73922d444f98&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %