(1-Naphthylmethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
N0700-25G N0700-5G
TCIAN0700-25GEA 0 CNY
TCIAN0700-25G TCIAN0700-5G
(1-Naphthylmethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (通过滴定分析)
(1-Naphthylmethyl)triphenylphosphonium chloride
分子式: C₂₉H₂₄ClP
MDL编号: MFCD00031658
CAS号: 23277-00-1
EINECS: 245-548-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76fb6c840efc47fbd7524a1d90c83c83175cf54a&vid=76fb6c840efc47fbd7524a1d90c83c83175cf54a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %