8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H0306-25G H0306-500G
TCIAH0306-25GEA 0 CNY
TCIAH0306-25G TCIAH0306-500G
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate ≥98.0% (通过滴定分析)
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate
分子式: C₉H₇NO₄S·1H₂O
MDL编号: MFCD00006795
CAS号: 283158-18-9
EINECS: 201-570-5
Merck Index: 14,04844
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a28ca40ee2c46ec1c6ec556d42f63f9817b8feab&vid=a28ca40ee2c46ec1c6ec556d42f63f9817b8feab&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Water 7.0 to 7.8 %