3-氯苯并[b]噻吩-2-羧酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
C2444-1G C2444-5G
TCIAC2444-1GEA 0 CNY
TCIAC2444-1G TCIAC2444-5G
3-氯苯并[b]噻吩-2-羧酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-氯苯并[b]噻吩-2-羧酸
分子式: C₉H₅ClO₂S
分子量: 212.65 g/mol
溶点: 271°C
MDL编号: MFCD00014579
CAS号: 21211-22-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b0eead7fe3b91607136151a8b23c3c2d856e51d&vid=2b0eead7fe3b91607136151a8b23c3c2d856e51d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %