对甲苯磺酰甲基异腈 ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
N-对甲苯磺酰甘氨酸, 对甲基苯磺酰甲基异腈, TosMIC
T1046-25G
T1046-5G
TCIAT1046-25GEA
0
CNY
TCIAT1046-25G
TCIAT1046-5G
对甲苯磺酰甲基异腈 ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
对甲苯磺酰甲基异腈
分子式:
C₉H₉NO₂S 分子量: 195.24 g/mol |
MDL编号:
MFCD00000005 CAS号: 36635-61-7 EINECS: 253-140-1 UN号: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,09556 |
|
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |