N-叔丁基二乙醇胺 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N-叔丁基-2,2′-亚氨基二乙醇, N,N-双(2-羟乙基)-叔丁胺
B1194-25ML B1194-500ML
TCIAB1194-25MLEA 0 CNY
TCIAB1194-25ML TCIAB1194-500ML
N-叔丁基二乙醇胺 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
N-叔丁基二乙醇胺
分子式: C₈H₁₉NO₂
分子量: 161.2420 g/mol
沸点: 161°C
MDL编号: MFCD00020584
CAS号: 2160-93-2
EINECS: 218-480-7
UN号: 3259
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fe53fb337352e422b3d10ed4f952f66b0aef453&vid=6fe53fb337352e422b3d10ed4f952f66b0aef453&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C