N-羟基氨基甲酸叔丁酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: N-叔丁氧羰基羟胺
H0848-25G H0848-5G
TCIAH0848-25GEA 0 CNY
TCIAH0848-25G TCIAH0848-5G
N-羟基氨基甲酸叔丁酯 ≥98.0% (by GC)
N-羟基氨基甲酸叔丁酯
分子式: C₅H₁₁NO₃
分子量: 133.15 g/mol
MDL编号: MFCD00002107
CAS号: 36016-38-3
EINECS: 252-836-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=284c8edfda65b224aabb573f43efc8795f3ab4b1&vid=284c8edfda65b224aabb573f43efc8795f3ab4b1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C