比久 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 单(2,2-二甲基酰肼)丁二酸酰肼
D4015-25G D4015-5G
TCIAD4015-25GEA 0 CNY
TCIAD4015-25G TCIAD4015-5G
比久 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
比久
分子式: C₆H₁₂N₂O₃
溶点: 155°C
MDL编号: MFCD00002787
CAS号: 1596-84-5
EINECS: 216-485-9
Merck Index: 14,02810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba4e693d5f6a98a8772e8e2b6b72920d2fc29da3&vid=ba4e693d5f6a98a8772e8e2b6b72920d2fc29da3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %