(甲硫基)乙腈 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
M0941-10G M0941-25G
TCIAM0941-10GEA 0 CNY
TCIAM0941-10G TCIAM0941-25G
(甲硫基)乙腈 ≥99.0% (通过GC)
(甲硫基)乙腈
分子式: C₃H₅NS
沸点: 60°C
闪点: 68°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00001925
CAS号: 35120-10-6
EINECS: 252-383-0
UN号: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4b01638dc2c068206ea9aca607783d1b2175a3d&vid=f4b01638dc2c068206ea9aca607783d1b2175a3d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %