1,3-二噻烷-2-甲酸乙酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
D1648-1G
D1648-5G
TCIAD1648-1GEA
0
CNY
TCIAD1648-1G
TCIAD1648-5G
1,3-二噻烷-2-甲酸乙酯 ≥98.0% (通过GC)
1,3-二噻烷-2-甲酸乙酯
分子式:
C₇H₁₂O₂S₂ 闪点: 55°C |
MDL编号:
MFCD00006657 CAS号: 20462-00-4 EINECS: 243-838-4 UN号: 3272 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |