2,3-二氢苯并呋喃 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
D1583-25G
D1583-5G
TCIAD1583-25GEA
0
CNY
TCIAD1583-25G
TCIAD1583-5G
2,3-二氢苯并呋喃 ≥98.0% (通过GC)
2,3-二氢苯并呋喃
分子式:
C₈H₈O 沸点: 189°C 闪点: 66°C |
MDL编号:
MFCD00005855 CAS号: 496-16-2 EINECS: 207-817-3 Merck Index: 14,02559 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |