6-氯-2,4-二甲氧基嘧啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D1385-1G D1385-5G
TCIAD1385-1GEA 0 CNY
TCIAD1385-1G TCIAD1385-5G
6-氯-2,4-二甲氧基嘧啶 ≥98.0% (通过GC)
6-氯-2,4-二甲氧基嘧啶
分子式: C₆H₇ClN₂O₂
MDL编号: MFCD00006068
CAS号: 6320-15-6
EINECS: 228-669-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C