氰甲基膦酸二乙酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
C1430-25G C1430-5G
TCIAC1430-25GEA 0 CNY
TCIAC1430-25G TCIAC1430-5G
氰甲基膦酸二乙酯 ≥98.0% (通过GC)
氰甲基膦酸二乙酯
分子式: C₆H₁₂NO₃P
沸点: 168°C
MDL编号: MFCD00001893
CAS号: 2537-48-6
EINECS: 219-806-0
UN号: 3278
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcb066f99f6276bf75ea1d8a0b71ca2ffbff45ed&vid=dcb066f99f6276bf75ea1d8a0b71ca2ffbff45ed&prid=web&clid=SAPDAM