氨甲基膦酸 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: AMPA
A1072-1G A1072-5G
TCIAA1072-1GEA 0 CNY
TCIAA1072-1G TCIAA1072-5G
氨甲基膦酸 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
氨甲基膦酸
分子式: CH₆NO₃P
分子量: 111.04 g/mol
MDL编号: MFCD00008105
CAS号: 1066-51-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6dc38bdb8bdbe69069afce3e98993dff9a9ff2bc&vid=6dc38bdb8bdbe69069afce3e98993dff9a9ff2bc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %