4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
T2670-1G T2670-5G
TCIAT2670-1GEA 0 CNY
TCIAT2670-1G TCIAT2670-5G
4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥98.0% (通过GC)
4,4,4-Trifluorobutyric acid
分子式: C₄H₅F₃O₂
沸点: 167°C
溶点: 31°C
MDL编号: MFCD00077604
CAS号: 406-93-9
UN号: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3ebd270ba2801f51ccd09920eba35e9f81103d8&vid=c3ebd270ba2801f51ccd09920eba35e9f81103d8&prid=web&clid=SAPDAM