4-氯乙酰乙酸乙酯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
C0911-25G C0911-500G
TCIAC0911-25GEA 0 CNY
TCIAC0911-25G TCIAC0911-500G
4-氯乙酰乙酸乙酯 ≥95.0% (通过GC)
4-氯乙酰乙酸乙酯
分子式: C₆H₉ClO₃
沸点: 120°C
闪点: 96°C
MDL编号: MFCD00000939
CAS号: 638-07-3
EINECS: 211-317-0
UN号: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86c2e71ebe13f894e5ecc4232c9a6b5018c94a71&vid=86c2e71ebe13f894e5ecc4232c9a6b5018c94a71&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %