二苯基乙酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
2,2-Diphenylacetyl chloride
D2763-25G
D2763-5G
TCIAD2763-25GEA
0
CNY
TCIAD2763-25G
TCIAD2763-5G
二苯基乙酰氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
二苯基乙酰氯
分子式:
C₁₄H₁₁ClO |
MDL编号:
MFCD00013655 CAS号: 1871-76-7 EINECS: 217-493-5 UN号: 3261 ADR: 8,III |
|
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 51.0 to 55.0 deg-C |