丁二酸二酰肼 ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Succinic Dihydrazide
S0482-25G S0482-500G
TCIAS0482-25GEA 0 CNY
TCIAS0482-25G TCIAS0482-500G
丁二酸二酰肼 ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
丁二酸二酰肼
分子式: C₄H₁₀N₄O₂
分子量: 146.1478 g/mol
溶点: 168°C
MDL编号: MFCD00007613
CAS号: 4146-43-4
EINECS: 223-970-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62582d5628be6228200972ef63e3624dfe15e3ec&vid=62582d5628be6228200972ef63e3624dfe15e3ec&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %