5-Amino-2-chlorophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-Chloro-5-aminophenol
A1976-25G A1976-5G
TCIAA1976-25GEA 0 CNY
TCIAA1976-25G TCIAA1976-5G
5-Amino-2-chlorophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Amino-2-chlorophenol
分子式: C₆H₆ClNO
分子量: 143.57 g/mol
溶点: 160°C
MDL编号: MFCD01707858
CAS号: 6358-06-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58850dbadf541e9303459ddf3da889366adcd2fb&vid=58850dbadf541e9303459ddf3da889366adcd2fb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %