腺苷 ≥99.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
A0152-25G A0152-5G
TCIAA0152-25GEA 0 CNY
TCIAA0152-25G TCIAA0152-5G
腺苷 ≥99.0% (通过HPLC,滴定分析)
腺苷
分子式: C₁₀H₁₃N₅O₄
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00005752
CAS号: 58-61-7
EINECS: 200-389-9
Merck Index: 14,00153
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8f98b56cc591e6ddd4e52847b503721638b6a81&vid=a8f98b56cc591e6ddd4e52847b503721638b6a81&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -69.0 to -72.0 deg (C=2, NaOH sol. (5%))
Lambda max. 256.0 to 261.0 nm (0.1mol/L HCl)