N-环己基-1,3-丙二胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
A0891-25ML A0891-500ML
TCIAA0891-25MLEA 0 CNY
TCIAA0891-25ML TCIAA0891-500ML
N-环己基-1,3-丙二胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
N-环己基-1,3-丙二胺
分子式: C₉H₂₀N₂
沸点: 123°C
闪点: 101°C
MDL编号: MFCD00003838
CAS号: 3312-60-5
EINECS: 222-001-7
UN号: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b350171fd147ae71c9fd9f1c1ef09fc4f196c804&vid=b350171fd147ae71c9fd9f1c1ef09fc4f196c804&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %