N-叔丁基二甲基甲硅烷基-N-甲基三氟乙酰胺 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: MTBSTFA
B1150-1G B1150-10G
TCIAB1150-1GEA 0 CNY
TCIAB1150-1G TCIAB1150-10G
N-叔丁基二甲基甲硅烷基-N-甲基三氟乙酰胺 ≥95.0% (by GC)
N-叔丁基二甲基甲硅烷基-N-甲基三氟乙酰胺
分子式: C₉H₁₈F₃NOSi
沸点: 170°C
闪点: 52°C
MDL编号: MFCD00009671
CAS号: 77377-52-7
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a02c7dbc9b1cce03f5f2004a8b567bc1fceba20&vid=5a02c7dbc9b1cce03f5f2004a8b567bc1fceba20&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %