(±)-2-Methylglutaric acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
M1300-25G M1300-5G
TCIAM1300-25GEA 0 CNY
TCIAM1300-25G TCIAM1300-5G
(±)-2-Methylglutaric acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(±)-2-Methylglutaric acid
分子式: C₆H₁₀O₄
沸点: 205°C
MDL编号: MFCD00002661
CAS号: 617-62-9
EINECS: 210-521-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7155e9d6b318bbe1c1fa833c9e1bbb5d9c7f90f4&vid=7155e9d6b318bbe1c1fa833c9e1bbb5d9c7f90f4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C