D-(+)-二苯甲酰酒石酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 二苯甲酰基-D-酒石酸, (+)-O,O′-二苯甲酰-D-酒石酸
D3826-25G D3826-250G
TCIAD3826-25GEA 0 CNY
TCIAD3826-25G TCIAD3826-250G
D-(+)-二苯甲酰酒石酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
D-(+)-二苯甲酰酒石酸
分子式: C₁₈H₁₄O₈
分子量: 358.31 g/mol
MDL编号: MFCD00063222
CAS号: 17026-42-5
EINECS: 241-097-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82c4cf0481c294d5f77230a856ece4ac28e42c2b&vid=82c4cf0481c294d5f77230a856ece4ac28e42c2b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C